Learn More
Invitrogen™ ORMDL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA521146
Product Code. 12829292
  • 4170.00 NOK / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is SK-N-SH cell lysate. PA5-21146 can be used with blocking peptide PEP-1260.
The ORMDL (ORM1-like) family of proteins consist of ORMDL1, ORMDL2 and ORMDL3 that may play roles in -gamma-secretase complex maturation. Localized to the membrane of the endoplasmic reticulum, ORMDLs are widely expressed and are implicated in the expression of Presenilin (PSI) which is involved in Alzheimer's disease (AD). Expression of ORMDL1 is down-regulated in PSI mutations, suggesting a possible role as a therapeutic target for AD. ORMDLs have recently been identified as a potential risk factor for childhood asthma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ORMDL1
Polyclonal
Unconjugated
ORMDL1
Adoplin-1; C730042F17Rik; HSPC202; ORM1-like 1; ORM1-like 1 (S. cerevisiae); ORM1-like protein 1; ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 1; ORMDL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100188936, 227102, 94101
4°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q921I0, Q9P0S3
ORMDL1
A 16 amino acid peptide of human ORMDL1.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt