Learn More
Org-26576, MedChemExpress
Product Code. p-200097533
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. Quantity unitSize
16436027 5 mg 5mg
16424556 100 mg 100mg
16413308 10 mg 10mg
16409846 50 mg 50mg
4 options
Product Code. 16436027
Brand: Medchem Express HY101216
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Especificaciones
Chemical Name or Material Org-26576
CAS 1026791-61-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C11H12N2O2
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Formula Weight 204.23
Percent Purity 98.58%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.