Beschreibung
ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ORF73/HHV8 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HHV8/3606 |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen 1 molecule of ORF73/HHV8 |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?