Learn More
Abnova™ ORC4L (Human) Recombinant Protein
Product Code. p-7164525
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 16138611
Brand: Abnova™ H00005000P01.10ug
Human ORC4L full-length ORF ( AAH05388, 1 a.a. - 248 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSSRKSKSNSLIHTECLSQVQRILRERFCRQSPHSNLFGVQVQYKHLSELLKRTALHGESNSVLIIGPRGSGKTMLISHALKELMEIEEVSENVLQVHLNGLLQINDKIALKEITRQLNLENVVGDKVFGSFAENLSFLLEALKKGDRTSSCPVIFILDEFDLFAHHKNQTLLYNLFDISQSAQTPIAVIGLTCRLDILELLEKRVKSRFSHRQIHLMNSFGFPQYVKIFKEQLSLPAEFPDKVFAEK
Spezifikation
Accession Number AAH05388
Gene ID (Entrez) 5000
Name origin recognition complex, subunit 4-like (yeast)
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias ORC4, ORC4P
Gene Symbol ORC4L
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt