Learn More
ORAI3 Antibody (S06-8B3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3895.00 NOK - 5975.00 NOK
Specifications
Antigen ORAI3
Clone S06-8B3
Concentration 0.3 mg/mL
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18649304
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19901-50ul
50 μg
3895.00 NOK
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18698344
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19901-100ul
100 μg
5975.00 NOK
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ORAI3 Monoclonal antibody specifically detects ORAI3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
ORAI3
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Immunology
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
93129
IgG
Affinity purified
S06-8B3
Western Blot, Immunohistochemistry 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
ORAI calcium release-activated calcium modulator 3, TMEM142C
Recombinant protein of human Orai3 (Uniprot # Q9BRQ5)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt