Learn More
Thermo Scientific™ Set of Three Heratrays
Produktkode 10006281 Shop alle Thermo Scientific produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Heracell 150i
Förpackningsstorlek
Pack of 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode For Use With (Equipment) unitSize
10006281 Heracell 150i Pack of 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10006281 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 50051913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4900.00 NOK
    4574.22 NOK / Pack of 3
    Save 325.78 NOK
    6% Off
 Restricted Item
In Stock
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Material: Stainless Steel; For Use With: Heracell 150i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Equipment) Heracell 150i
Lighting LED
Material Stainless Steel
Type Tray
Width (English) 0.33 in.
Width (Metric) 0.84 cm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.