Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC Capillary Column
Produktkod. 10439551 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (Metric):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Förpackningsstorlek:
Each
Produktkod. Length (Metric) Diameter (Metric) Inner Film Thickness unitSize
10439551 25 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10296461 25 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10184981 25 m 0.32 mm 0.25 μm Each
12482840 25 m 0.53 mm 1 μm Each
10092971 30 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10630342 30 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10013001 30 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10709804 30 m 0.53 mm 1 μm Each
12472840 30 m 0.53 mm 2 μm Each
10620152 50 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10506161 50 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10206371 50 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10737472 60 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10670912 60 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10062971 60 m 0.32 mm 0.25 μm Each
15 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10439551
Brand: Macherey-Nagel™ 726296.25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Diameter (Metric) 0.5 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ WAX
USP Type G16
For Use With (Application) Aqueous Solutions Analysis, Aqueous Solutions
Temperature Range 240°C to 250°C
Film Thickness 0.5 μm
Length (Metric) 25 m
Quantity 1 Each
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.