Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Product Code. 10786702 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Inner Film Thickness unitSize
10786702 30 m 0.32 mm 0.35 μm Each
10610352 10 m 0.1 mm 0.1 μm Each
10736322 10 m 0.53 mm 1 μm Each
10400902 15 m 0.53 mm 1 μm Each
10596851 12 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10747852 25 m 0.25 mm 0.15 μm Each
10194651 15 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10174891 25 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10012981 25 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10608621 25 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10082961 25 m 0.2 mm 0.5 μm Each
10639191 25 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10409171 30 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10276221 30 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10479551 25 m 0.32 mm 0.35 μm Each
10689571 30 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10226471 25 m 0.53 mm 1 μm Each
10042951 25 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10266221 30 m 0.25 mm 0.15 μm Each
10358451 30 m 0.32 mm 0.15 μm Each
10236471 30 m 0.53 mm 1 μm Each
10431852 30 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10748042 50 m 0.25 mm 0.15 μm Each
10421662 50 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10256561 50 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10556511 50 m 0.2 mm 0.2 μm Each
10338451 50 m 0.2 mm 0.5 μm Each
10787082 50 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10296561 50 m 0.32 mm 0.35 μm Each
10184941 50 m 0.32 mm 0.5 μm Each
10536501 60 m 0.25 mm 0.25 μm Each
10576511 60 m 0.25 mm 0.5 μm Each
10481272 60 m 0.25 mm 0.15 μm Each
10318261 60 m 0.32 mm 0.25 μm Each
10595371 60 m 0.32 mm 0.35 μm Each
10586691 60 m 0.32 mm 0.5 μm Each
36 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10786702
Marca: Macherey-Nagel™ 726757.30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Diameter (Metric) 0.5 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 17
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Steroids Analysis, Pesticide Analysis, Drug Analysis
Temperature Range 320°C to 340°C
Film Thickness 0.35 μm
Length (Metric) 30 m
Quantity 1 Each
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.