Learn More
Sartorius Optifit Tip
Code produit 31759454 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Blister Tray
Bulk, Bagged
Conditionnement:
Pack of 140
Pack of 210
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
31759454 Bulk, Bagged Pack of 210
31759453 Blister Tray Pack of 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31759454 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH799004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 NOK
    602.46 NOK / Pack of 210
    Save 72.54 NOK
    10% Off
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The non-filtered optifit tips are designed to seamlessly fit together with all Sartorius pipettes, delivers precise and accurate performance
  • The non-filtered Optifit tips are designed to seamlessly fit together with all Sartorius pipettes (Picus™ 2, Picus™, Picus™ NxT, Tacta™, Mline™, Proline™ Plus).
  • For applications involving larger volume transfers, the 10 mL Optifit tips are specifically designed to deliver precise and accurate performance.
  • The tips are manufactured in an ISO 8 certified cleanroom environment.
  • The tips are fully compatible with Sartorius tip boxes and can be autoclaved (121 °C for 20 minutes).
  • Note: For Waters™ Andrew+™ Pipetting Robot, please visit Waters e-shop for compatible 10 mL tips (SKU: 700013301).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (Metric) 10 mL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Transparent
Autoclavable Autoclavable
Format Bulk, Bagged
Tip Style Standard
Product Type Tip
For Use With (Equipment) Universal Fit
Material Polypropylene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.