Learn More
Hellma™ Optical Glass Large Cells
Codice prodotto. 11766264
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
20,000 μL
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Capacity (Metric) unitSize
11766264 20,000 μL Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11766264
Marca: Hellma™ 7000001010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Type Large Cell
Capacity (Metric) 20,000 μL
Material Optical Glass
Width (Metric) Interior 50mm
Quantity 1 Each
Path Length 10 ±0.2 mm
Height (Metric) 53 mm
Width (Metric) 55 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.