Learn More
Hellma™ Optical Glass Cells
Product Code. 10351692
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
45 μL
missing translation for 'unitSize'
Each
Artikelnummer. Capacity (Metric) unitSize
10351692 45 μL Each
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10351692
missing translation for 'mfr': Hellma™ 40201310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Type Cell
Capacity (Metric) 45 μL
Material Optical Glass
Width (Metric) Interior 25mm
Quantity 1 Each
Path Length 25 x 25 mm
Height (Metric) 70 mm
Width (Metric) 30 mm
For Use With (Application) Turbidity Measurement
Shape Rectangle