Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-well Sample Plates
Description
They are low volume microplates used in the QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ System for sample loading onto OpenArray™ plates.
4406947
Color: Clear, Reaction Speed: Standard
NC0973054
Color: Black, Reaction Speed: Standard
Specifications
Specifications
| Format | 384-well Plate |
| Content And Storage | Each box contains 10 x 384-well plates, enough for 80 OpenArray™ Real-Time PCR plates. |
| For Use With (Equipment) | QuantStudio™ 12 K Flex |
| Reaction Speed | Standard |
| Product Line | OpenArray |
| Product Type | Sample Plate |
| For Use With (Application) | Real Time PCR (qPCR) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Description | Clear |
| Quantity | 10 plates |
| Show More |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?