Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Product Code. 10177581 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
150 mL
250 mL
500 mL
Material:
PTFE, FEP
Polypropylene
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10177581
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53302060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Buerkle™ LiquiSampler for liquids, according to DIN EN ISO 15528. Made of ultra pure and chemically inert PTFE/FEP or PP for contamination-free sampling. Sampling from open and closed containers, barrels, tanks, silos, water courses. Suitable for all openings of at least 32 mm in diameter.
  • Practical one-handed use at the push of a button
  • With scraping ring for marking of depth and cleaning
  • Transparent
  • Available in PTFE/FEP or PP transparent
  • Point sampling, all-layer sampling and bottom sampling possible
  • Suitable for all commercially available barrels and containers with opening of at least 32 mm in diameter
  • Easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type LiquiSampler
Material PTFE, FEP
Includes Scraping Ring
Handle Type Button - one-handed use
Capacity (Metric) 150 mL
Color Transparent
Certifications/Compliance DIN EN ISO 15528
For Use With (Application) Sampling From Open and Closed Containers, Barrels, Tanks, Silos, Water Courses, Point Sampling, All-Layer and Soil Sampling, Suitable for Use in Foodstuffs
Diameter (Metric) Outer 32 mm
Length (Metric) Shaft 60 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt