Learn More
ON123300, MedChemExpress
Product Code. 16471477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471477
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY12624
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress ON123300, a strong and brain-penetrant multi-kinase inhibitor, inhibits CDK4 (IC50=3.9 nM), Ark5 (IC50=5 nM), PDGFRβ (IC50=26 nM), FGFR1 (IC50=26 nM), RET (IC50=9.2 nM), and FYN (IC50=11 nM). Single agent ON123300 causes a dose-dependent suppression of phosphorylation of Akt as well as activation of Erk in brain tumors. ON123300 inhibits CDK6 with an IC50 of 9.82 nM.
ON123300, a strong and brain-penetrant multi-kinase inhibitor, inhibits CDK4 (IC50=3.9 nM), Ark5 (IC50=5 nM), PDGFRβ (IC50=26 nM), FGFR1 (IC50=26 nM), RET (IC50=9.2 nM), and FYN (IC50=11 nM). Single agent ON123300 causes a dose-dependent suppression of phosphorylation of Akt as well as activation of Erk in brain tumors. ON123300 inhibits CDK6 with an IC50 of 9.82 nM.
Spezifikation
Chemical Name or Material ON123300
Physical Form Solid
CAS 1357470-29-1
Color Orange
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H27N7O
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 16.67 mg/mL (38.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#CC1=CC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)N=C2N(C5CCCC5)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 429.52
Formula Weight 429.52
Percent Purity 99.34%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt