Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Codice prodotto. 15885544
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Pore Size:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Dimensione della confezione:
Pack of 20
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inner Material Pore Size unitSize
15885544 50 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15845514 6.6 mm PTFE 5 μm Pack of 20
15855514 6.6 mm PTFE 10 μm Pack of 20
15865514 6.6 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15875514 6.6 mm Polyethylene 25 μm Pack of 20
15885514 6.6 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15895514 6.6 mm PTFE 50 μm Pack of 20
15805524 10 mm PTFE 5 μm Pack of 20
15815524 10 mm PTFE 10 μm Pack of 20
15825524 10 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15835524 10 mm Polyethylene 25 μm Pack of 20
15845524 10 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15855524 10 mm PTFE 50 μm Pack of 20
15885524 15 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15805534 15 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15815534 15 mm PTFE 50 μm Pack of 20
15825534 25 mm PTFE 5 μm Pack of 20
15835534 25 mm PTFE 10 μm Pack of 20
15845534 25 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15855534 25 mm Polyethylene 25 μm Pack of 20
15865534 25 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15875534 25 mm PTFE 50 μm Pack of 20
15805544 35 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15825544 35 mm PTFE 30 μm Pack of 20
15835544 35 mm PTFE 50 μm Pack of 20
15865544 50 mm PTFE 20 μm Pack of 20
15895544 50 mm PTFE 50 μm Pack of 20
27 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15885544
Marca: Diba 006FR5030
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Specifica
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 50 mm
Type Liquid Chromatography Column
Pore Size 30 μm
Length (Metric) 50 mm
Material PTFE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.