Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Artikelnummer. 15855544
Encompass_Preferred
Click to view available options
Porosity:
5 μm
10 μm
25 μm
Diameter (Metric) Inner:
15 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Packungsgröße:
Pack of 20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15855544
Marke: Diba 006FR5010
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Spezifikation
For Use With (Equipment) Chromatography Column Assemblies
Material PTFE
Porosity 10 μm
Size Universal
Diameter (Metric) Inner 50 mm
Diameter (English) Inner 1.9 in.
Type Replacement Chromatography Frit
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt