Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Weight Set without Certificate
Product Code. 11363354 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
1 g to 1 kg
1 g to 100 g
1 g to 5 kg
1 mg to 500 mg
Material:
Aluminum (1 to 5 mg), Nickel Silver (10 to 500 mg)
Special Stainless Steel
Unit Size:
Each
Product Code. 11363354
Brand: Sartorius™ YCS01253AC00
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes the same features and properties as the individual weights of this series, along with the corresponding maximum permissible errors. Sartorius™ OIML Class F1 Proof LIne Weight Set without Certificate is supplied with gloves, tweezers and brush in high-quality plastic case
Values 1 to 5mg:
Aluminum leaf weights with density of 2,650 kg/m3
Values of 10 to 500mg:
Nickel silver construction with density of 8,600 kg/m3.
Values of 1g and higher:
Polished, special stainless steel knob weights with density of 7,950kg/m3
  • Highly corrosion resistant
  • Non-magnetizable
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • Includes sturdy plastic carry case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Proof Line Weight Set
Classification OIML Class F1
Material Aluminum (1 to 5 mg), Nickel Silver (10 to 500 mg)
Mass 1 mg to 500 mg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato