Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Knob shape
- Polished stainless steel
Spécification
Spécification
| Classification | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Weight (Metric) | 1 kg |
| Tolerance | ± 5 mg |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu