Learn More
MedChemExpress Oglufanide
Specifications
Specifications
| Purity | 99.49% |
| CAS | 38101-59-6 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.34 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantity | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 15.5 mg/mL (46.50 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | H-Glu-Trp-OH∣ L-Glutamyl-L-tryptophan |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?