Få mere at vide
MedChemExpress Oglufanide
Artikelnummer. 16411977
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16411977 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16411977 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13718
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Oglufanide (H-Glu-Trp-OH) is a dipeptide immunomodulator isolated from calf thymus. Oglufanide inhibits vascular endothelial growth factor (VEGF). Oglufanide can stimulate the immune response to hepatitic C virus (HCV) and intracellular bacterial infections.
Tekniske data
Purity 99.49%
CAS 38101-59-6
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Molecular Weight (g/mol) 333.34 g/mol
Product Type Natural Products
Quantity 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility DMSO : 15.5 mg/mL (46.50 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym H-Glu-Trp-OH∣ L-Glutamyl-L-tryptophan
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.