Learn More
Octinoxate, LoGiCal
Codice prodotto. 30464208
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30464208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464208 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0729.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Analyte or Component Names Octinoxate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H26 O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI Formula InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Solution Type Neat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC Name 2-ethylhexyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 290.4
Quantity 10 mg
Formula Weight 290.1882 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.