Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™ C18
Product Code. 10595951 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Particle Size:
5 μm
7 μm
10 μm
Pore Size:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Unit Size:
100g
10g
Product Code. Quantity Particle Size Pore Size unitSize
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10g
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100g
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100g
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100g
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100g
10515781 100 g 7 μm 1000 Å 100g
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100g
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100g
10022681 10 g 10 μm 100 Å 10g
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10g
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10g
10296401 10 g 7 μm 1000 Å 10g
10032741 10 g 7 μm 300 Å 10g
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10g
14 options
Product Code. 10595951
Brand: Macherey-Nagel™ 711560.10