Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Oclacitinib maleate |
| CAS | 1640292-55-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H27N5O6S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | PF-03394197 maleate |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 453.51 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?