Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488437
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16488437 5 mg 5mg
16441917 50 mg 50mg
16416236 100 mg 100mg
16405768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13577A5mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Tekniske data
Chemical Name or Material Oclacitinib maleate
CAS 1640292-55-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H27N5O6S
Quantity 5 mg
Synonym PF-03394197 maleate
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 453.51
Formula Weight 453.51
Percent Purity 99.3%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.