Indicator
Specifications
Specifications
| Melting Point | 125.0°C to 132.0°C |
| Color | Beige or Brown to Gray |
| Boiling Point | 300.5°C |
| Flash Point | 244°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C14H16N2 |
| Quantity | 250 g |
| Beilstein | 13, IV, 419 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- o-Tolidine
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- Carcinogenicity Category 1B
- H350-May cause cancer.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H302-Harmful if swallowed.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?