Learn More
o-Phthalaldehyde, MP Biomedicals™
Código de producto. 11455985 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11455985 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11455985 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210264810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 NOK
    1374.75 NOK / 10g
    Save 70.25 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used for precolumn derivatization of amino acids and other biochemical applications. o-Phthalaldehyde, MP Biomedicals is a dialdehyde, consisting of two formyl (CHO) groups attached to adjacent carbon centers on a benzene ring.
o-Phthalaldehyde is used for precolumn derivatization of amino acids for HPLC separation and for flow cytometric measurements of protein thiol groups. Used for fluorometric determination of histamine, histidine and other amino acids. Also used for cholesterol assay in the picomole range.
Especificaciones
CAS 643-79-8
Melting Point 53°C to 58°C
Molecular Formula C8H6O2
MDL Number MFCD00003335
Quantity 10 g
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
Solubility Information Soluble in acetic acid (40mg/mL) or methanol (21mg/mL, clear solution); slightly soluble in water (5mg/mL).
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC Name benzene-1,2-dicarbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 134.13
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Formula Weight 134.13
Percent Purity ≥98%
Physical Form Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.