Learn More
O-phthalaldehyde, 99.1%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11448290 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11448290 1 g 1g
11458290 5 g 5g
11468290 25 g 25g
11478290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11448290 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210264801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00 NOK
    681.19 NOK / 1g
    Save 34.81 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 643-79-8
Molecular Formula C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
MDL Number MFCD00003335
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Color Yellow
Assay Percent Range ≥98%
Quantity 1 g
IUPAC Name benzene-1,2-dicarbaldehyde
Formula Weight 134.13
Percent Purity 99.1%
Physical Form Crystals
Chemical Name or Material O-phthalaldehyde
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.