Learn More
Invitrogen™ NXPH3 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K94060_8A12)
Beskrivelse
Immunogen sequence: EDPERDDHEG QPRPRVPRKR GHISPKSRPM ANSTLLGLLA PPGEAWGILG QPPNRPNHSP PPSAKVKKIF GWGDFYSNIK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 91%, Pig - 88%, Cynomolgus monkey - 97%.
May be signaling molecules that resemble neuropeptides. Ligand for alpha-neurexins. Target protein is a member of a family of neuropeptide-like glycoproteins.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NXPH3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K94060_8A12 |
| Concentration | 0.30 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| Gene | NXPH3 |
| Gene Accession No. | O95157 |
| Gene Alias | KIAA1159; neurexophilin 3; neurexophilin-3; NPH3; Nxph3; UNQ687/PRO1327 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?