Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN HPLC Column
Product Code. p-8012282 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
4 mm
4.6 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10328681
Brand: Macherey-Nagel™ 720090.40
Only null left
Add to basket
Add to basket
Carbon Load: 5%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Specifications
Column Chemistry Silica
Crosslinking Cyano
Diameter (Metric) 4 mm
For Use With HPLC
Functionality/Interaction Type p-p, Polar, Hydrophobic
Hydrophobicity Yes
Length (Metric) 250 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Mobile Phase Compatibility n-heptane
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
pH 2 to 8
Pore Size 100 Å
Solvents CN
Surface Area 350 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L10
Stationary Phase Cyano (CN)
Packing Material Silica
Carbon Load 5%
Column Type Mixed Mode
Endcapped No
Phase Normal and Reversed Phase
Type EC Column
Technique Analytical HPLC
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis