Learn More
Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 Polyclonal antibody specifically detects Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | FLJ00380, HBZ17, LCR-F1, Locus control region-factor 1, NF-E2-related factor 1, NFE2-related factor 1, NRF1TCF11, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1, nuclear factor erythroid 2-related factor 1, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 1, TCF-11, Transcription factor 11, transcription factor 11 (basic leucine zipper type), Transcription factor HBZ17, Transcription factor LCR-F1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 515-772 of human NFE2L1 (NP_003195.1). SSSFSEEGAVGYSSDSETLDLEEAEGAVGYQPEYSKFCRMSYQDPAQLSCLPYLEHVGHNHTYNMAPSALDSADLPPPSALKKGSKEKQADFLDKQMSRDEHRARAMKIPFTNDKIINLPVEEFNELLSKYQLSEAQLSLIRDIRRRGKNKMAAQNCRKRKLDTILNLERDVEDLQRDKARLLREKVEFLRSLRQMKQKVQSLYQEVFGRLRDENGRPYSPSQYALQYAGDGSVLLIPRTMADQQARRQERKPKDRRK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?