Description
NUCKS1 Polyclonal antibody specifically detects NUCKS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NUCKS1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | FLJ21480, FLJ32016, FLJ38536, NUCKSnuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate, nuclear casein kinase and cyclin-dependent kinase substrate 1, nuclear ubiquitous casein kinase and cyclin-dependent kinase substrate, P1, potential LAG1 interactor |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human NUCKS1 (NP_073568.2).,, Sequence:, ASKQREMLMEDVGSEEEQEEEDEAPFQEKDSGSDEDFLMEDDDDSDYGSSKKKNKKMVKKSKPERKEKKMPKPRLKATVTPSPVKGKGKVGRPTASKASKE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?