Learn More
NR2E3 Mouse anti-Human, Clone: 1G1D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66494-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16828425
  • 1710.33 NOK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
NR2E3, a NR2 Hepatocyte NF4-Like Receptor, has been suggested to affect cone cell proliferation in eye development. It has been shown to have a role in determining photoreceptor phenotype during human retinogenesis. In RD7 mice, a deletion in NR2E3 results in hereditary retinal dysplasia and degeneration. A homozygous missense mutation in NR2E3 has been linked to retinitis pigmentosa in Crypto-Jews of Belmonte. Two alternatively spliced isoforms have been documented. NR2E3 is expressed in the retina. ESTs have been isolated from cancerous human lung, colon, and ovary, and from normal human eye.
Spécification
Spécification
NR2E3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9Y5X4
NR2E3
NR2E3 Fusion Protein Ag5831
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1G1D9
Unconjugated
NR2E3
ESCS, NR2E3, PNR, rd7, RNR, RP37
Mouse
Protein G
RUO
10002
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis