Få mere at vide
Få mere at vide
NQO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 15767-1-AP-150UL
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
NQO2.Tekniske data
| NQO2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NQO2 | |
| DHQV, DIA6, NQO2, NRH dehydrogenase [quinone] 2, NRH:quinone oxidoreductase 2, QR2, Quinone reductase 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 18105, 4835 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P16083, Q9JI75 | |
| Nqo2 | |
| NQO2 Fusion Protein Ag8403 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion