Learn More
NPLOC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-82166
 View more versions of this product
Produktkod. 18716383
  • 4980.00 NOK / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
NPLOC4 Polyclonal specifically detects NPLOC4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NPLOC4
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
FLJ20657, FLJ23742, KIAA1499nuclear protein localization protein 4 homolog, NPL4Protein NPL4, nuclear protein localization 4 homolog (S. cerevisiae)
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55666
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
NPLOC4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VRDECLLPCKDAPELGYAKESSSEQYVPDVFYKDVDKFGNEITQLARPLPVEYLIIDITTTFPKDPVYTFSISQNPFPIENRDVLGETQDFHSLATYLSQNTSSVFLDTISDFHLLLFLVTNE
0.1 mL
Primary
Specificity of human NPLOC4 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only