Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.05 mg
Förpackningsstorlek:
0.05mg
Beskrivning
A blocking peptide containing 15 amino acids near the carboxy terminus of human SPT2. Source: Synthetic (Accession #: NP_004854) The Serine Palmitoyltransferase 2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifikationer
Specifikationer
| Gene ID (Entrez) | 9517 |
| Species | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76573. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2 A, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2 |
| Gene Symbol | SPTLC2 |
| Product Type | Serine Palmitoyltransferase 2 |
| Quantity | 0.05 mg |
| Regulatory Status | RUO - research use only |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering