Learn More
Novus Biologicals™ Dopa Decarboxylase/DDC Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A blocking peptide from human DDC Source: Synthetic (Accession #: NP_000781) The Dopa Decarboxylase/DDC Blocking Peptide is derived from Synthetic. The Dopa Decarboxylase/DDC Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1644 |
| Species | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | Lyophilized from sterile distilled water. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-56918. This Synthetic Peptide is Designed for Use in an Antibody Competition Assay with Its Corresponding Antibody. Use of This Product in Any Other Assay Has Not Yet Been Tested. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | AADCaromatic-L-amino-acid decarboxylase, DOPA decarboxylase, dopa decarboxylase (aromatic L-amino acid decarboxylase), EC 4.1.1, EC 4.1.1.28 |
| Gene Symbol | DDC |
| Molecular Weight (g/mol) | 53kDa |
| Product Type | Dopa Decarboxylase/DDC |
| Quantity | 100 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?