Learn More
Invitrogen™ Tris-Glycine Transfer Buffer (25X)
Codice prodotto. 11589066
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11589066 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11589066 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore LC3675
Follow the Workflow - Explore the Savings
Use promo code 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Requires
The buffers are provided as a concentrated solution requiring a simple dilution with deionized water before use.
Made with high-purity reagents and are strictly quality controlled
Tris-Glycine Transfer Buffer (25X) is optimized for western blot transfer applications using Tris-Glycine gels. Premixed buffers are a convenient way to ensure high-quality, consistent electrophoresis results.
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Transfer Buffer
Concentration 25X
Content And Storage Store at room temperature.
Gel Type Tris-Glycine Gel
Shipping Condition Room Temperature
Gel Compatibility Novex Tris-Glycine Gel
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF, Nylon
Product Line Novex
Quantity 500 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.