Learn More
Invitrogen™ NOVA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U87)
Description
NOVA1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a neuron-specific RNA-binding protein, a member of the Nova family of paraneoplastic disease antigens, that is recognized and inhibited by paraneoplastic antibodies. These antibodies are found in the sera of patients with paraneoplastic opsoclonus-ataxia, breast cancer, and small cell lung cancer. Alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been described.
Specifications
Specifications
| Antigen | NOVA1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1U87 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | NOVA1 |
| Gene Accession No. | P51513, Q80WA4, Q9JKN6 |
| Gene Alias | 9430099M15Rik; G630039L02; neuro-oncological ventral antigen 1; NOVA alternative splicing regulator 1; Nova1; Nova-1; Onconeural ventral antigen 1; paraneoplastic Ri antigen; RNA-binding protein Nova-1; ventral neuron-specific protein 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?