Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Cold Grip™ PVC-Coated Polyamide Insulated Gloves
Product Code. p-3766467
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 15565006
Brand: Honeywell™ North™ NF11HD/9L
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cold Grip™ Gloves provide workers with comfort and enhanced grip capabilities, while also offering protection from temperatures as low as -26°C (-15°F).
  • Heavyweight insulated gloves without sacrificing comfort and dexterity
  • Polyamide yarn reduces linting for the sensitive applications
  • Black PVC coating covers the palm and fingers for enhanced grip capabilities
  • Hydropellent Technology repels liquids to provide a dry, firm grip
  • Ideal for handling damp, oily, or greasy parts in cold conditions
  • Recommended for temperatures down to -26°C (-15°F)
  • Launderable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Coating Material PVC
Color Black
Exterior Finish Fully Textured
Hand Specific
Material Polyamide
Size Large
For Use With (Application) Construction, Logistics, and Maintenance
Glove Cuff Color Blue
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Synthetic Insulation
Series NF11HD
Temperature (English) Min -15°F
Temperature (Metric) Min. -26°C
Yarn Gauge 7
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.