Learn More
Norell™ Standard Series™ 5mm Precision NMR Sampling Tubes
Click to view available options
Field Strength:
200 MHz
300 MHx
300 MHz
400 MHz
Concentricity (Metric):
±0.007 mm
±0.010 mm
Packungsgröße:
Pack of 25
Pack of 5
Beschreibung
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
- Colored caps included
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Concentricity (Metric) | ±0.007 mm |
| Length (Metric) | 178 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | High Precision NMR Sample Tube |
| Diameter (Metric) Outer | 4.97 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 4.2 mm |
| Field Strength | 400 MHz |
| For Use With (Application) | Routine NMR |
| Includes | Cap |
| Quantity | 5 Pack |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur