Learn More
Nordiphenhydramine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Nordiphenhydramine Hydrochloride |
| CAS | 53499-40-4 |
| Analyte or Component Names | Nordiphenhydramine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H19 N O . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride (Nordiphenhydramine Hydrochloride), Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP), Diphenhydramine Imp. A (EP), Diphenhydramine USP Related Compound A, Diphenhydramine USP RC A, 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Nordiphenhydramine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Imp. A Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Related Compound A as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity F as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?