Learn More
Nordihydorguaiaretic acid, 99%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Code produit 11459231 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11459231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11459231 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215594491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 NOK
    2204.56 NOK / 1g
    Save 110.44 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 500-38-9
Color White
Molecular Formula C18H22O4
Quantity 1 g
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
InChI Key HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
IUPAC Name 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 302.37
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
Formula Weight 302.4
Percent Purity 0.99
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Nordihydorguaiaretic acid, For HPLC analysis
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.