Learn More
Invitrogen™ RNase-free Microfuge Tubes
Description
Invitrogen microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Features include:
- Marked with graduations for convenience
- Flat lids for easy labeling
- Positive seal design that prevents caps from opening in boiling water baths
- Autoclave-safe
Specifications
Specifications
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 0.6 mL |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 500 Tubes/Pk. |
| Product Line | Invitrogen |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Dnase Free | RNase-Free, DNase-Free |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Type | Snap Cap |
| Closure Included | Yes |
| Visa mer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?