Learn More
NLRP3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 27458-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17721079
  • 1710.33 NOK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
NLRP3 Polyclonal antibody specifically detects NLRP3 in Human, Rat samples. It is validated for WB, ELISA
Spécification
Spécification
NLRP3
Polyclonal
Unconjugated
BC146493
Antigen affinity purification
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
800 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Rabbit
20 μL
114548
Store at -20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis