Learn More
Nitronium tetrafluoroborate, 90%
Código de producto. 11347818
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
Código de producto. Quantity unitSize
11347818 5 g 5g
11337818 25 g 25g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11347818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036374.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Ingold's method of competitive nitration has been used in order to determine relative reactivities of alkylbenzenes and benzene in homogeneous mononitrations with nitronium tetrafluoroborate in tetramethylene sulfone solutions. Oxidation of both exo-and endo-2-bromonorbornane with nitronium tetrafluoroborate in acetonitrile afforded N-exo-2-norbornylacetamide. Used in the synthesis and characterization of new polyhydroxyorganocarboxylated fullerene derivatives through the electrophilic addition of nitronium tetrafluoroborate onto fullerenes in the presence of arenecarboxylic acid in a nonaqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13826-86-3
Molecular Formula BF4NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.81
MDL Number MFCD00011432
InChI Key XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC Name nitronium;tetrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Melting Point 240°C (dec.)
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Linear Formula NO2BF4
UN Number UN3260
Solubility Information Decomposes in water.
Formula Weight 132.81
Percent Purity 90%
Sensitivity Moisture sensitive
Chemical Name or Material Nitronium tetrafluoroborate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.