Learn More
Nitric Acid 53% d=1.33, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
Packaging:
HDPE plastic bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
Spécification
Spécification
| pH | 1 |
| CAS | 7697-37-2 |
| Melting Point | -42°C |
| Boiling Point | 122°C |
| Packaging | HDPE plastic bottle |
| Vapor Pressure | 0.94kPa at 20°C |
| Quantity | 1 L |
| Molecular Formula | HNO3 |
| Physical Form | Liquid |
| MDL Number | MFCD00011349 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu