Learn More
Nitrate Standard: NO3- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Description
Nitrate Standard: NO3- @ 10000 μg/mL in H2O
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Nitrate |
| CAS | 14797-55-8 |
| Methods | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyte or Component Names | Nitrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | NO3- |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | NO3− |
| SMILES | [O-]N(=O)=O |
| IUPAC Name | Nitrate |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?