Learn More
NITD008, MedChemExpress
Beskrivning
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | NITD008 |
| CAS | 1044589-82-3 |
| Color | Gray |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H14N4O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM) |
| SMILES | O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.27 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?