Description
- ASTM D3577, ASTM D7160 certified
- 15% thinner on average than Ansell's standard polyisoprene surgical gloves for unsurpassed dexterity and tactile sensitivity
- Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring high comfort compared to Ansell's latex gloves
- Smooth with micro-textured finish for ideal instrument handling and grip
- Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
- For use in chemotherapy and healthcare applications
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 7.48 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.19 ±0.02 mm |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?