Learn More
Niobium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11321338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11321338 5 m 5m
11311338 1 m 1m
11301338 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11321338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010264.G5
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Form: Approx.6.7g/m | CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molecular Formula Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
MDL Number MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Tekniske data
Color Silver to Gray
Appearance Silver gray wire
Quantity 5 m
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.80%
Form Wire
Chemical Name or Material Niobium
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.